Learn More
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- Fabricados con polipropileno y polietileno
- Bomba de nivel con boquilla ajustable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Dispensación por volumen (métrico) | 1,2 ml/recorrido |
Color del tapón | Blanco |
Tipo de producto | Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable |
Para utilizar con (equipo) | Botella pulverizadora |
Material del cierre | LDPE, polipropileno, acero inoxidable |
Tipo de tapón | Pulverización |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido