Learn More
Cole-Parmer™ Encendedor para quemador Spark Bunsen
Utilice este encendedor de seguridad bien construido para todas sus necesidades de ignición de quemador. El encendedor para quemador Cole-Parmer™ Spark Bunsen utiliza una gran piedra renovable que produce hasta 1500 igniciones.
Marca:  Cole-Parmer™ 36136-50
Código de producto. 12200379
  • 18.44€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice este encendedor de seguridad bien construido para todas sus necesidades de ignición de quemador. El encendedor para quemador Cole-Parmer™ Spark Bunsen utiliza una gran piedra renovable que produce hasta 1500 igniciones.
  • La campana especial protege la piedra.
  • Bajo la campana se forma una bolsa de gases, lo que garantiza un encendido instantáneo.
  • El encendedor incorpora una nueva piedra más grande y renovable que produce hasta 1500 igniciones.
Especificaciones
Especificaciones
Encendedor de gas
(5) piedras
1 unidad
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Encendedor para quemador Spark Bunsen > Encendedor