missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Spartalizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17788783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17788783 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17788783

Marca: Invitrogen™ MA542166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Spartalizumab (PDR001) is a humanized IgG4 monoclonal antibody that targets PD-1 with sub-nanomolar affinity to block its interaction with PD-L1/PD-L2, thereby preventing PD-1 mediated inhibitory signals Transduction leads to the activation of T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spartalizumab Humanized
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.5
Alias de gen NPVPDR001; NVS240118; PDR001
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human PDCD1/PD1/CD279.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4 κ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.