Learn More
Bochem™ Espátula, cemento
Spatula for fillings, cements and pastes. Bochem™ Spatula, Cement has a sturdy, ridged handle.
5.35€ - 5.40€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cementos, rellenos, pastas |
---|---|
Longitud de la hoja (métrico) | 35 mm |
Anchura (métrico) de la hoja | 6 mm |
Material | Acero inoxidable |
Longitud (métrico) | 150 mm |
Código de producto | Marca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10020931
|
Bochem™
3071 |
Extremo puntiagudo |
5.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10030751
|
Bochem™
3072 |
Extremo redondo, extremo puntiagudo |
5.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565031
|
Bochem™
3070 |
Extremo redondeado |
5.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Stainless steel construction.
- Sturdy, ridged handle.
Especificaciones
Cementos, rellenos, pastas | |
6 mm | |
150 mm |
35 mm | |
Acero inoxidable |