Learn More
Brady™ SitePoint - Kit de mantenimiento para productos quimicos
Código de producto. 17811755
Click to view available options
Capacidad (imperial):
26,4 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17811755
Marca: Brady™ 309080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para mover los equipos de control de derrames cerca de riesgos específicos. Cuenta con dos ruedas de goma para facilitar el desplazamiento del carrito a los lugares en los que se necesite. Perfecto durante las actividades de mantenimiento, en obras y otras ubicaciones temporales.
  • Unidad móvil SitePoint cargada con productos adecuados para derrames de productos químicos
  • Cuenta con dos ruedas de 200 mm para facilitar su movilidad y puntos de anclaje para la instalación fija
  • Fije artículos en la placa posterior utilizando tornillos o pernos autorroscantes.
  • Adecuado para su uso en interiores o exteriores
  • Ideal para mover los equipos de control de derrames cerca de riesgos específicos. Cuenta con dos ruedas de goma para facilitar el desplazamiento del carrito a los lugares en los que se necesite. Perfecto durante las actividades de mantenimiento, en obras y otras ubicaciones temporales. Incluye tres puntos de anclaje en la base que permiten fijar la unidad al suelo para evitar que el carrito pueda ser movido sin permiso
Especificaciones
Color Yellow, White
Capacidad (imperial) 26,4 gal
Capacidad (métrico) 100 L
Material MDPE
Tipo Spill Kit
Formato Spill Kit
Para utilizar con (aplicación) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
Incluye SitePoint Mobile Unit, Chemical Refill, Wall-mounted Roll Dispenser (50 cm Wide), Storage Unit for Gloves, Storage Unit for Goggles, A4 Sign Holder, Fixings
Longitud (imperial) 2.3 in.
Longitud (métrico) 5.95 cm
Anchura (imperial) 29.724 in.
Anchura (métrico) 75.5 cm
Altura (métrico) 172.5 cm
Fondo (métrico) 5.95 cm
Peso (imperial) 35.3 lb.
Peso (métrico) 16 kg
Alternate Part Number SPHS1-BB1-YE-CHEM