Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Spill Trays
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
30 L
40 L
60 L
Longitud (métrico):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Anchura (métrico):
60 cm
80,5 cm
Peso (métrico):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For absorbents and spill control
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow, Black |
| Capacidad (imperial) | 15.9 gal. |
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Spill Tray |
| Para utilizar con (aplicación) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory |
| Longitud (imperial) | 39.37 in. |
| Longitud (métrico) | 100 cm |
| Anchura (imperial) | 23.622 in. |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
| Mostrar más |