Learn More
Brady™ Centro de absorbentes SPC (solo cabina más 2 gradillas)
Click to view available options
:
Dimensiones (An x P x Al): 564 x 1270 x 660 mm
Description
- Fabricada en polietileno robusto, duradero y resistente a productos químicos para una mayor vida útil.
- Doble uso: utilícela como kit de derrames o como estación de almacenamiento y dispensación de absorbentes.
- Diseño modular: apile 2 o 3 unidades juntas para crear una cabina.
- Puertas de acceso doble: permiten un acceso fácil y rápido al producto.
- Añádale ruedas para convertirla en portátil.
Specifications
Specifications
| Tipo | Kits de SPC |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 564 x 1270 x 660 mm |
| Altura (métrico) | 660,40 mm |
| Fondo (métrico) | 546,10 mm |
| Peso (métrico) | 22.680 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction