Learn More
Brady™ Dispensador de rollo estático SPC
Código de producto. 16255492
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rollo de 50 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 16255492
Marca: Brady™ 830952
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricación en acero resistente, pero ligero y móvil.
Especificaciones
Color Plata
Material Acero
Tipo Accesorios SPC
Para utilizar con (equipo) Rollo de 50 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 50 cm
Peso (métrico) 4200 g