Learn More
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300
Ligero y plegable. La mascarilla 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
98.00€ - 2195.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Design Type Cup/Molded
Desechables Single-use
Tipo de producto Respirador especializado para partículas
Tamaño Cubeta
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Eficacia de filtro Con válvula de exhalación Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Eficacia de filtro Con válvula de exhalación Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12352399
Ver documentos
3M™
7000034739
FFP1 Sí Gris
98.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11763373
Ver documentos
3M™
7000034737
FFP1 No Azul/negro Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11797564
Ver documentos
3M™
7000034738
FFP2 Sí Azul
141.80€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15263059
Ver documentos
3M™
7000052909
FFP3 Sí Blanco
2195.00€
paquete de 180
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12352389
Ver documentos
3M™
7000034740
FFP1 No Gris
162.00€
paquete de 20
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cara
  • Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración para una respiración más fácil
  • El ingenioso diseño de tres paneles se adapta a más movimientos faciales durante el habla, para que su uso sea más cómodo
  • Un panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Un panel de nariz esculpido mejora la compatibilidad con gafas
  • Una innovadora lengüeta para el mentón para facilitar la colocación y el ajuste del respirador en la cara
  • Se suministra en un embalaje higiénico para ayudar a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso. También permite el almacenamiento práctico y la dispensación en el lugar de trabajo.
  • La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
Especificaciones
EN149:2001 + A1:2009
Single-use
Cubeta
Yes
Non-sterile
Cup/Molded
Respirador especializado para partículas
Electreto (poliéster, polipropileno y carbono)
Copa
No
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300