Learn More
Wheaton™ Bolsa para muestras con cartera para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Description
- Garantiza una transferencia segura de las muestras
- Para el transporte de muestras clínicas y documentos
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Cierre adhesivo |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de muestras clínicas y documentos |
| Incluye | Bolsa para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 100 |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 150 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction