Learn More
Epredia™ Specimen V-distance piece
Get the most out of your Epredia™ microtome with this Epredia™ Specimen Clamp and Accessories.
Marca: Epredia™ 716050
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Descripción
Arco segmentado
- Para soporte de muestras universal con rotación de 360° y orientación precisa estándar de ±30°.
- Funciona además de la orientación de muestras en los ejes X e Y.
- Configuración a través de mecanismo accionador.
Soporte de muestras universal
- Para muestras planas y redondas de hasta 8 mm utilizadas con el arco segmentado.
Pinza de muestras estándar
- Con mordaza superior fija que garantiza la máxima estabilidad, orientación sobre los ejes X e Y, y rotación para un posicionamiento preciso.
- Tamaño máximo de la muestra: 55 × 50mm
- El modelo Silver es para los modelos M 325, HM 355S y HM 340E más recientes con números de serie posteriores a 34000.
Inserto para muestras redondas
- Para colocarlo en la pinza de muestras estándar.
- Sistema de resorte en tándem que asegura una fácil inserción de la muestra sin inclinaciones ni compresiones.
- Estabilidad óptima
- Fácil extracción de la muestra redonda
- Al trabajar con pinzas de muestras redondas, la pinza de muestra estándar se debe equipar con una luz para mordaza (n.º de cat. 546080)
Luz para mordaza que se utiliza para la reducción de peso con insertos para muestras redondas.
Inserto V para pinzas de muestras estándar para ayudar a sujetar muestras redondas.
Separador V para pinzas de muestras estándar.
Plataformas para muestras que funcionan con la pinza de muestras estándar con inserto V.
Pinza de casete universal con mordazas de sujeción para su inserción en la pinza de muestras estándar del micrótomo.
Pinza metálica
- Para colocarlo en la pinza de muestras estándar.
- Las mordazas con resortes aseguran la muestra en la posición correcta.
- Una ranura de compensación en la mordaza garantiza una sujeción perfecta de la muestra y un grosor de corte constante.
- Orientación sobre el eje Z
- Anillo intermedio que garantiza la alineación en la posición cero de los ejes X/Y.
Especificaciones
Pinzas de cassettes universales | |
Pinzas de cassettes universales | |
Micrótomos Epredia |