Learn More
Diclorhidrato de espectinomicina, 96,4 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11464371
Diclorhidrato de espectinomicina, 96,4 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11464371 Tienda MP Biomedicals Productos
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11464371
Marca: MP Biomedicals 0215206725
CAS 22189-32-8
Fórmula molecular C14H36Cl2N2O12
Peso molecular (g/mol) 495.34
Número MDL MFCD00150886
Clave InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Sinónimo U18409AE, Actinospectacin
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Nombre IUPAC clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin dihydrochloride
Tipo Spectinomycin Dihydrochloride
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.964
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.36
Título del producto
Diclorhidrato de espectinomicina, 96,4 %, MP Biomedicals™ >