Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de rango bajo multicolor Spectra™
Una mezcla de seis proteínas y péptidos sintéticos (de 1,7 kDa a 40 kDa) que se han diseñado para usar como patrones de tamaño para péptidos y proteínas pequeñas en electroforesis en gel e inmunotransferencia (Western blotting).
Marca: Thermo Scientific™ 26628
240.28 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
La escalera de proteínas de rango bajo multicolor Thermo Scientific™ Spectra es una mezcla de seis (6) proteínas y péptidos sintéticos (de 1,7 kDa a 40 kDa) que se han diseñado para usar como patrones de tamaño para péptidos y proteínas pequeñas en electroforesis en gel e inmunotransferencia (Western blotting).
Este marcador de peso molecular para proteínas preteñidas está diseñado para supervisar el progreso de la electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS, para evaluar la eficacia de la transferencia a fluoruro de polivinilideno (PVDF), nylon y membranas de nitrocelulosa y para estimar el tamaño aproximado de las proteínas separadas que se han hecho visibles con tintes de gel o reactivos de detección de inmunotransferencia (Western blot). Tres cromóforos diferentes (azul, naranja y verde) se unen a las distintas proteínas componentes, lo que produce una escalera de colores brillantes con un patrón fácil de recordar. El estándar de proteínas de amplia gama multicolor Spectra está lista para su uso: no hay que calentar, diluir ni añadir ningún agente de reducción.Características destacadas:
Intervalo de tamaños: seis proteínas y péptidos que abarcan de 1,7 a 40 kDa
Multicolor: tres colores diferentes para una asignación inequívoca del tamaño de la banda
Listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles; no es necesario que se hierva.
Bandas nítidas: bandas codificadas por colores de intensidad similar para una visualización sencilla
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Compatible con membranas: transferencia de bandas de color a membranas para inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol.
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la SDS-PAGE; Verificación de la eficiencia de transferencia Western; Dimensionamiento aproximado de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot); Localización de una proteína de interés para la escisión de un gel preparativo no teñido
Especificaciones
Contenido: un vial de 250 μl Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 y 33 % glicerol Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C |
|
6 | |
Sí | |
De 1,7 a 40 kDa | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE | |
Spectra™ | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm) | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
Geles de tricina | |
Tres colores: Azul, naranja, verde | |
40, 25, 15, 10, 4,6, 1,7 kDa | |
250 µl | |
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.