Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación.
2762.50€ - 2941.20€
Especificaciones
Compartimentos | Compartimento de muestras lavable y extraible |
---|---|
Conexiones | USB-B para conexión a un ordenador remoto USB-A para conexión a una impresora o dispositivo de memoria USB |
Tipo de recipiente | Soporte de celda única para cubetas cuadradas y tubos de ensayo |
Intervalo de datos para escanear | 1 nm integrado, 0,5 nm bajo control del ordenador |
Fondo (imperial) | 11,8 in |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15589673
|
Thermo Scientific™
840-281800 |
Espectrofotómetro SPECTRONIC 200 con cable de alimentación para el Reino Unido |
2762.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15591353
|
Thermo Scientific™
840-281900 |
Espectrofotómetro SPECTRONIC 200 con cable de alimentación para la UE |
2941.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación. Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific para efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del Thermo Scientific™ SPECTRONIC 20 y el Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones ordinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
- Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
- El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
- Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
- El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
- Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
- Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
- No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
- La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
- El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
- El modo analizador permite programar métodos estándar.
- La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
- Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza.
- El Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Software disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec. 20
- El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio.
- VISIONlite5 Software: precio por volumen para licencias para 6 y 12 copias.
Especificaciones
Compartimento de muestras lavable y extraible | |
Soporte de celda única para cubetas cuadradas y tubos de ensayo | |
11,8 in | |
CCD de 2048 elementos | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés, coreano, tailandés | |
< 4 nm | |
Selección automática, 100/240 V, 50/60 Hz | |
16 cm | |
USB-B; USB-A | |
1000 horas | |
-0,3 A - 2,5 A; 0 - 125 % T | |
ABS, % T, concentración (unidades estándar o personalizadas) | |
Soporte de impresora externa: Epson TM-T88V | |
± 2 nm | |
9,7 lb | |
15,3 in |
USB-B para conexión a un ordenador remoto USB-A para conexión a una impresora o dispositivo de memoria USB |
|
1 nm integrado, 0,5 nm bajo control del ordenador | |
30 cm | |
Pantalla LCD gráfica de color TFT, diagonal de 3,5 pulg | |
Halógeno de tungsteno | |
De 340 nm a 1000 nm | |
3,6 in | |
Dos gradillas para cubetas; diez cubetas de plástico de 1 cm | |
Teclado de goma hermético | |
Haz único | |
Desde -0,3 hasta 2,5Å | |
±0,03A a 0,3A | |
<0,2 %T (con filtro SPECTRONIC estándar SRM 400) | |
±1nm | |
5,2 kg | |
39 cm |