Learn More
WTW™ Espectrofotómetro photoLab™ 7100 VIS
El fotómetro espectral photoLab™ 7100 VIS con AQA e IQ LabLink combina un análisis de agua seguro con análisis especiales y espectrales sencillos. Proporciona el análisis rutinario más rápido y asequible a través de kits de prueba con código de barras para cubetas redondas y rectangulares. Hay más de 250 métodos disponibles para el agua residual/potable, la industria alimentaria y de bebidas, así como para la producción.
Marca: WTW™ 250203
5142.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fácil de usar: solo tiene que colocar la cubeta y leer el valor de medición
- Más de 250 programas de pruebas para análisis de agua, galvanización y análisis de laboratorio general
- Kits de pruebas de células y reactivos con código de barras para la selección automática de programas
- Detección automática de cubeta e intervalo de medición para cubetas rectangulares
- Máxima fiabilidad gracias a la completa garantía de calidad analítica (AQA) guiada por menús
- Luz de medición en carretera con uso de batería de coche
- Conexiones USB y Ethernet para una actualización sencilla, impresión en PDF o impresora, almacenamiento y exportación de datos
- photoLab™ Data spectral ofrece una interfaz de PC práctica y conforme a GLP para exportar, almacenar y transferir datos
- IQ LabLink ofrece una excelente conexión entre IQ sensor Net y la medición de laboratorio para una fiabilidad de medición superior
- Los datos de medición de los sensores IQ sensor Net (VARiON) se pueden transferir a través de un dispositivo USB directamente a photoLab 7100 VIS y a la parte posterior; sin fallos y sin enredos de cables gracias a la identificación del sensor
- Determinación del color mediante medición fotométrica
- Con photoLab serie 7000/6000 y el software de PC, los procedimientos de medición comunes photoLab se pueden realizar de una manera sencilla y bien organizada
Los procedimientos especiales para parámetros ambientales y alimentarios como la clorofila se pueden ejecutar de forma sencilla y clara gracias a una excelente guía de menús:
- Métodos programados de pasos y longitudes de onda múltiples
- Opciones de programación completas para requisitos definidos por el usuario
- Mediciones espectrales y cinéticas
- Formación básica y fotometría moderna en educación
Especificaciones
Espectrofotómetro |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.