Learn More
WTW™ Espectrofotómetro photoLab™ 7600 UV-VIS
El espectrofotómetro photoLab™ 7600 UV-VIS combina el análisis rutinario con el análisis espectral y el procedimiento pionero OptRF. Para los parámetros estándar COD, nitrato y nitrito, se evalúa un espectro en el intervalo UV mediante algoritmos complejos basados en espectros de referencia. El resultado se presenta directamente como lectura de concentración, sin el uso de reactivos.
Marca: WTW™ 250204
8248.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Medición óptica sin reactivos de COD, nitrato y nitrito (OptRF)
- Más rápido que la digestión más rápida
- Sin costes, ya que no se requieren reactivos ni productos químicos
- Respetuoso con el medio ambiente y sin riesgos para la salud
- Actualmente se están desarrollando métodos OptRF para las salidas de las plantas de alcantarillado
- photoLab 7600 UV-VIS, ligero y alimentado por batería de coche, se puede manejar fácilmente sobre el terreno
- Parámetros de UVT y SAC; para desinfección UV, así como para el control de la contaminación orgánica
- Se ofrecen cinco programas con corrección de turbidez y sin ella
- Análisis rutinarios bien probados y amplio soporte de aplicaciones
- Medición sencilla: photoLab™ 7600 UV-VIS de 190-1100 nm soporta el análisis rutinario más rápido y asequible mediante el uso de kits de prueba con código de barras y cubetas redondas y rectangulares, al igual que la versión VIS photoLab 7100
- Hay más de 250 métodos disponibles para análisis de agua, galvanización y análisis de laboratorio general
- Parámetros medioambientales como la clorofila y los procedimientos de aplicación para la industria de alimentos y bebidas está respaldada por métodos programados y opciones de programación completas
- Con mediciones de longitudes de onda múltiple, espectrales y cinéticas, este medidor es adecuado para aplicaciones mixtas, así como para investigación
- El software para PC photoLab color + Data spectral ofrecen una medición de color completo y una gestión de datos cómoda
- IQ LabLink ofrece una excelente conexión entre IQ sensor Net y la medición de laboratorio para una fiabilidad de medición superior
- Los datos de medición de los sensores IQ sensor Net (VARiON™) se pueden transferir a través de un dispositivo USB directamente a photoLab 7600 UV-VIS y a la parte posterior; sin fallos y sin enredos de cables gracias a la identificación del sensor