Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas para tubos de ensayo de espectrofotómetro
Código de producto. 11836534 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Trayectoria óptica:
20 mm
∼ 11,6 mm
Altura (métrico):
88mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Code produit. 11836534
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 331777000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las cubetas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ son celdas de espectrofotómetro económicas y fáciles de utilizar para análisis rutinarios.
Mejore los análisis rutinarios con las cubetas para tubos de ensayo de Thermo Scientific™, unas celdas de espectrofotómetro económicas y fáciles de utilizar. Es necesario un soporte especial para realizar mediciones en tubos de ensayo en todos los espectrofotómetros GENESYS™ y Evolution™ de Thermo Scientific™. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener más información sobre los límites de altura de los tubos de ensayo que se pueden introducir en el compartimento de muestras del instrumento.
En el último siglo se popularizó el uso de cubetas realizar mediciones en el espectrofotómetro SPECTRONIC™ 20 de Thermo Scientific™  en el ámbito de la enseñanza y los laboratorios de analítica básica.  Muchos métodos consolidados aún demandan el uso de cubetas para tubos de ensayo.  
En general, los métodos e instrumentos modernos dependen de cubetas cuadradas, con unas superficies de trayectoria óptica altamente reproducible perfectamente perpendiculares al haz de luz del instrumento. Tienen un alto grado de reproducibilidad entre cubetas, incluso entre las cubetas desechables de bajo coste que se venden por centenas.
Los espectrofotómetros diseñados para el uso con cubetas suelen restringir la altura máxima de las cubetas que pueden albergar.  Si el usuario quiere trabajar con tubos de ensayo en un instrumento moderno, deberá adquirir tubos de ensayo cortos especiales. 
Thermo Fisher Scientific sigue suministrando cubetas para tubos de ensayo especializados para satisfacer las necesidades analíticas de nuestros clientes’.  Sin embargo, recomendamos encarecidamente que los clientes establezcan nuevos métodos que utilicen cubetas cuadradas o rectangulares y que los métodos más antiguos que requieran el uso de tubos de ensayo se revisen y, si es posible, se actualicen para el uso de cubetas cuadradas como alternativa más moderna, más precisa y con mayor disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Cubeta
Descripción Cubeta de tubo de ensayo de longitud «corta» de 20 mm de longitud de camino. Caja 12, sin par.
Trayectoria óptica 20 mm
Altura (métrico) 88mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis