Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas para tubos de ensayo de espectrofotómetro
Código de producto. p-4524573 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
20 mm
∼ 11,6 mm
Altura (métrico):
88mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Trayectoria óptica Altura (métrico) unitSize
11883774 ∼ 11,6 mm 100 mm paquete de 12
11836534 20 mm 88mm paquete de 12
2 options
Código de producto. 11883774
Marca: Thermo Scientific™ 331780000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubetas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ son celdas de espectrofotómetro económicas y fáciles de utilizar para análisis rutinarios.
Mejore los análisis rutinarios con las cubetas para tubos de ensayo de Thermo Scientific™, unas celdas de espectrofotómetro económicas y fáciles de utilizar. Es necesario un soporte especial para realizar mediciones en tubos de ensayo en todos los espectrofotómetros GENESYS™ y Evolution™ de Thermo Scientific™. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener más información sobre los límites de altura de los tubos de ensayo que se pueden introducir en el compartimento de muestras del instrumento.
En el último siglo se popularizó el uso de cubetas realizar mediciones en el espectrofotómetro SPECTRONIC™ 20 de Thermo Scientific™  en el ámbito de la enseñanza y los laboratorios de analítica básica.  Muchos métodos consolidados aún demandan el uso de cubetas para tubos de ensayo.  
En general, los métodos e instrumentos modernos dependen de cubetas cuadradas, con unas superficies de trayectoria óptica altamente reproducible perfectamente perpendiculares al haz de luz del instrumento. Tienen un alto grado de reproducibilidad entre cubetas, incluso entre las cubetas desechables de bajo coste que se venden por centenas.
Los espectrofotómetros diseñados para el uso con cubetas suelen restringir la altura máxima de las cubetas que pueden albergar.  Si el usuario quiere trabajar con tubos de ensayo en un instrumento moderno, deberá adquirir tubos de ensayo cortos especiales. 
Thermo Fisher Scientific sigue suministrando cubetas para tubos de ensayo especializados para satisfacer las necesidades analíticas de nuestros clientes’.  Sin embargo, recomendamos encarecidamente que los clientes establezcan nuevos métodos que utilicen cubetas cuadradas o rectangulares y que los métodos más antiguos que requieran el uso de tubos de ensayo se revisen y, si es posible, se actualicen para el uso de cubetas cuadradas como alternativa más moderna, más precisa y con mayor disponibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubeta
Material Vidrio óptico
Cantidad Box of 12, unmatched
Trayectoria óptica ∼ 11,6 mm
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro (métrico) Outer diameter is approx. 0.5 in.