Learn More
Spectrum™ Tapones de tubos de diálisis: Spectra/Por™ tipo estándar
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
153.00€ - 220.00€
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10012284
|
Spectrum™
142936 |
Azul | 35 mm |
188.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10002244
|
Spectrum™
132734 |
Naranja | 12 mm |
153.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11770753
|
Spectrum™
142736 |
Blanca | 35 mm |
188.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11425969
|
Spectrum™
132735 |
Naranja | 23 mm |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11445969
|
Spectrum™
132738 |
Naranja | 75 mm |
219.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11348280
|
Spectrum™
142836 |
Verde | 35 mm |
188.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11302613
|
Spectrum™
132737 |
Naranja | 55 mm |
220.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11435969
|
Spectrum™
132736 |
Naranja | 35 mm |
206.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de cierre estándar Spectra/Por:
- Fabricado con polipropileno para ayudar en la flotabilidad de las muestras
- Mantiene la orientación vertical de las muestras cuando se utiliza con un cierre compensado Spectra/Por.
- 5 tamaños de anchura de sellado: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm y 75 mm
- 4 colores disponibles para facilitar la identificación de muestras
- Esterilizable en autoclave
- 10 por paquete; se utiliza solo con tubos de diálisis RC. No deben utilizarse con tubos de CE.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave |