Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar prehumedecidos Spectra/Por™ 6, 1-50 kD MWCO
Código de producto. 11405899
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kDa
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405899
missing translation for 'mfr': Spectrum™ 132564
This item is not returnable. View return policy
Transparente, flexible y resistente; membrana de RC (celulosa regenerada) de grado estándar preequilibrada de manera práctica en agua, por lo que no es necesario empapar para eliminar la glicerina e hidratar la membrana
Esta membrana lista para usar se ha envasado húmeda en una solución conservante de acida sódica al 0,05 %. Simplemente enjuague la solución conservante con agua desionizada, cargue la muestra y dialice.
  • Prehumedecidos y listos para su uso, no requiere la eliminación de glicerina
  • 8 MWCO, de 1 a 50 kD
  • Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, bases y ácidos débiles conc., muchos alcoholes y algunos orgánicos
  • Estándar de RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
  • Ideal para la preparación de muestras, la desalinización, el intercambio de tampones, el cambio de pH, la purificación de proteínas, etc.
  • Económico, 10 metros/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Specifications
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por 6
MWCO 15 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 20,4 mm
Diámetro (imperial) 0,8 in
Longitud (imperial) 33 pies
Longitud (métrico) 10 m
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.