Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar prehumedecidos Spectra/Por™ 6, 1-50 kD MWCO
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kDa
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Transparente, flexible y resistente; membrana de RC (celulosa regenerada) de grado estándar preequilibrada de manera práctica en agua, por lo que no es necesario empapar para eliminar la glicerina e hidratar la membrana
Esta membrana lista para usar se ha envasado húmeda en una solución conservante de acida sódica al 0,05 %. Simplemente enjuague la solución conservante con agua desionizada, cargue la muestra y dialice.
- Prehumedecidos y listos para su uso, no requiere la eliminación de glicerina
- 8 MWCO, de 1 a 50 kD
- Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, bases y ácidos débiles conc., muchos alcoholes y algunos orgánicos
- Estándar de RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
- Ideal para la preparación de muestras, la desalinización, el intercambio de tampones, el cambio de pH, la purificación de proteínas, etc.
- Económico, 10 metros/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de diálisis Spectra/Por 6 |
| MWCO | 1 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,94 in |
| Longitud (imperial) | 33 pies |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Formulación | Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Mostrar más |