Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC Spectra/Por™ 2 con MWCO de 12 000 a 14 000 daltons, anchura plana: 25 mm
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de diálisis Spectra/Por 2 |
| MWCO | De 12 a 14 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 67 mm |
| Diámetro (imperial) | 2,63 in |
| Longitud (imperial) | 49,2 ft |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Formulación | Contiene glicerina como humectante |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Mostrar más |