Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Marca: Spectrum™ 132111
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tubos de membrana Spectra/Por 7 | |
Celulosa regenerada | |
1,14 in | |
5 m | |
Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % | |
De 4 °C a 121 °C | |
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
3,5 kD | |
29 mm | |
16,4 ft | |
Transparente | |
De 39,2° a 249,8 °F | |
Cada uno |