Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Marca:  Spectrum™ 132118
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11465919
  • 570.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50 000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de membrana Spectra/Por 7
Celulosa regenerada
0,59 in
5 m
Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
De 4 °C a 121 °C
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
10 kD
15 mm
16,4 ft
Transparente
De 39,2° a 249,8 °F
Cada uno
Certificados
Ver productos accesorios