Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) de biotecnología Spectra/Por™
MWCO seleccionados de 100 a 100,000 daltons
Marca: Spectrum™ 131057
Detalles adicionales : Peso : 0.41400kg
Descripción
Selected MWCOs from 100 to 100,000 Daltons
- Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
- Se suministran con longitudes de 10 m en dos rollos de 5 m cada uno, con una solución de ácida sódica al 0,1 %
Información de órdenes
Nota: no los ate, se deben utilizar con tapones de nailon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Los disolventes polares fuertes como la acetona, la MEK o el dioxano causarán daños irreparables en las membranas. Póngase en contacto con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300, para obtener más información.
Especificaciones
Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por | |
Éster de celulosa | |
0,59 in | |
10 m | |
De 39,2° a 98,6 °F | |
Cada uno |
0,5 kD | |
24 mm | |
33 pies | |
Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 % | |
De 4 °C a 37 °C | |
Ideales para desalinización, purificación y separación molecular |