Learn More
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de neutravidina SpeedBeads™, 1 um, 1 % de sólidos, azida sódica al 0,05 %
Captura de sondas biotiniladas Su estructura similar a la de la coliflor otorga a las partículas magnéticas de neutravidina una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de neutravidina SpeedBeads combinan una cinética de reacción rápida y una baja unión no específica para aumentar el rendimiento y la precisión en aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular.
304.00€ - 5987.00€
Especificaciones
Concentración | 1 % de sólidos (10 mg/ml) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas |
Incluye | Azida sódica al 0,05 % |
Diámetro (métrico) | 1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11528692
|
Cytiva
78152104010150 |
5 mL |
967.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11854143
|
Cytiva
78152104010350 |
100 mL |
5987.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11864143
|
Cytiva
78152104011150 |
1 ml |
304.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las partículas magnéticas de neutravidina presentan una alta afinidad de unión a ligandos biotinilados como proteínas, ácidos nucleicos y péptidos. Responden rápidamente a un campo magnético para acortar los tiempos de ensayo, mejorar la precisión y moverse más rápido a través de soluciones viscosas.
- Disponibles en una gama de uniones a la biotina de 3500 a 4500 pmol/mg
Especificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml) | |
Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas | |
1 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
Azida sódica al 0,05 % |