Learn More
3M™ Placa de cubierta interior Speedglas™
Descripción
- Pieza de recambio para la placa de protección original en caso de que se produzcan golpes o arañazos
- Para la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar su equipo regularmente
- Cambie las piezas desgastadas o dañadas
- Límpiela periódicamente con un paño suave y sustitúyala si se producen daños o arañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Escudo interior |
| Incluye | Marcado 117 × 61 |
| Tipo de producto | Placa de cubierta |
| Cantidad | 5/paq. |
| Modelo | 9100X |