Learn More
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter.
23.45€ - 292.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Dimensiones (L x An) | 53 x 103 cm |
Para utilizar con (equipo) | 3M™ Speedglas™ Filtro de soldadura |
Tipo de producto | Placa de cobertura interior |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15709637
|
3M™
7000000184 |
Protección |
23.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15760098
|
3M™
7100090450 |
Aumentar 1 tono |
264.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15710098
|
3M™
7100080229 |
Aumentar 2 tonos |
292.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The inner cover plate is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter
- Replace anytime the plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with soft cloth or lens paper
- Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
- Can be used to increase +1 or +2 dark shades of the welding filter
- Failure to use an inside protection plate with the filter voids the warranty if spark or spatter cause damage to the glass
Especificaciones
Transparente | |
53 x 103 cm | |
3M™ Speedglas™ Filtro de soldadura | |
Placa de cobertura interior |