Learn More
Espermidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024441
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11439396
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermidine is used in electroporation during transferring the DNA into the cell under the electrical impulse. It is also used for purification of DNA-binding proteins. It combines with calcium chloride and utilized for the precipitation of DNA onto microprojectiles for bombardment with a gene gun. It plays an important role to reduce the amount of aging in yeast, flies, worms, and human immune cells by inducing autophagy. It serves as a precursor of spermine and essential for both normal and neoplastic tissue growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se une al sitio modulador de poliamina de la espermidina NMDA; se utiliza en la electroporación durante la transferencia del ADN a la célula bajo impulso eléctrico. También se utiliza para la purificación de proteínas de unión al ADN. Se combina con cloruro de calcio y se utiliza para la precipitación de ADN en microproyectiles para el bombardeo con una pistola genética. Desempeña un papel importante para reducir el envejecimiento de la levadura, las moscas, los gusanos y las células humanas del sistema inmune al inducir la autofagia. Sirve como precursor de la espermina y es esencial para el crecimiento de tejidos tanto normales como neoplásicos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-20-9
Fórmula molecular C7H19N3
Peso molecular (g/mol) 145.25
Número MDL MFCD00008229
Clave InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
SMILES NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine
Punto de fusión 22°C to 25°C
Densidad 0.925
Punto de ebullición 128°C to 130°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1698591
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,8742
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine