Learn More
SPEX CertiPrep™ Gradilla para viales de acero con revestimiento de epoxi
Se utiliza para sujetar viales para su almacenamiento y manipulación.
Marca:  SPEX CertiPrep™ 6805
Código de producto. 15320492
  • 176.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de acero con revestimiento epoxi duradero.
  • Admite hasta seis de los siguientes viales de molienda grandes:6801 Juego de viales de molienda grandes 6871 sin CR
  • Incluido con la compra de cada paquete de accesorios de vial de molienda grande 6870L
Especificaciones
Especificaciones
Rack para viales
Contiene viales de molienda grandes para su almacenamiento y manipulación
Triturador criogénico Freezer/Mill™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SPEX CertiPrep™ Gradilla para viales de acero con revestimiento de epoxi > Material: Acero con revestimiento de epoxi