Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para 6775 Freezer/Mill™: Set de viales
Código de producto. 11914648 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,5 a 4 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11914648
Marca: Cole-Parmer™ 6751SSP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con el triturador criogénico de congelador/molino Spex SamplePrep
Juego de viales 6751
  • Capacidad de muestra: De 0,5 a 4,0 ml
  • Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
  • Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
  • Componentes individuales disponibles
Especificaciones
Tipo de producto Juego de viales de molienda
Capacidad (imperial) (de 0,001 a 0,008 lb).
Capacidad (métrico) De 0,5 a 4 g
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la molienda de muestras, como tejido vegetal y animal, semillas, polímeros, productos farmacéuticos, textiles, cabello y huesos
Para utilizar con (equipo) Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep
Incluye Impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato
Material Policarbonato
Material (secundario) Stainless Steel
Volumen de la muestra (imperial) De 0,28 a 3,69 g (de 0,01 a 0,08 oz.)
Volumen de la muestra (métrico) De 0,5 a 4 ml
Tamaño Pequeño
Peso (imperial) De 0,9 a 1,8 gramos (de 0,002 a 0,004 libras)
Peso (métrico) 1 a 2 g