Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 8007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12528706
Descripción
Descripción
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
Juego de viales de acero inoxidable
65 mL
2,25 in
Ideales para molienda de uso general
De 5 a 5,5
7,62 cm
Acero inoxidable
Molienda: de 3 a 10 ml, mezcla: 25 mL
10 g
2,19 oz
Fe, Cr, Ni, Mn, S, Si
5,72 cm
Mixer/Mills 8000D, 8000M
3 pulg
Atornille la tapa con una junta tórica, dos bolas de acero inoxidable de 1,27 cm (0,5 pulgadas) y cuatro de 0,63 cm (0,25 pulgadas)
Molienda: de 0,1 a 0,33 oz, mezcla: 0,85 oz
0,02 lb
Certificados
Ver productos accesorios