Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 8001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Juego de viales de acero endurecido | |
5,72 cm | |
3 pulg | |
Dos bolas de molienda de acero de 3,2 mm (1/2 pulg) y cuatro de 6,35 mm (1/4 pulg) |
2,25 in | |
Mixer/Mills 8000D, 8000M | |
7,62 cm | |
Acero endurecido |