Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 5004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Juego de viales revestidos de carburo de tungsteno | |
5 mL | |
0,74 in | |
Ideales para molienda de uso general | |
8,5+ | |
5,08 cm | |
Carburo de tungsteno | |
Molienda: de 0,5 a 1,5 ml, mezcla: 3 mL | |
1 g |
0,16 oz | |
W, C, Co, Ta, TI, Nb | |
1,9 cm | |
Mixer/Mills 8000D, 8000M | |
2 pulg | |
Dos tapones Delrin™ con insertos de carburo de tungsteno, seis cilindros centrales de metacrilato desechables y dos bolas de molienda de carburo de tungsteno de 0,78 cm (0,31 pulg) | |
Molienda: de 0,01 a 0,05 oz, mezcla: 0,1 oz | |
0,002 lb |