Learn More
SPEX™ SamplePrep Accesorio para Geno/Grinder™, molino triturador
Compatible con todas las placas de titulación y conjuntos de viales de SPEX SamplePrep
Marca:  SPEX™ SamplePrep 2166
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12544166
  • 324.00€ / 200 g
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gránulos de molienda de sílice lavados en ácido
  • El tamaño del gránulo oscila entre 800-1000 μm
  • Adecuado para las aplicaciones básicas de lisis celular que utilizan el Geno/Grinder 2010
  • Tratado para eliminar partículas finas y contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
Gránulos de molienda de sílice
Placas de titulación y conjuntos de viales de Geno/Grinder
400-600 μm
Ideal para lisis celular básica
Sílice