Learn More
KGW Isotherm™ Matraces Dewar esféricos
Para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido. Los vasos Dewar esféricos KGW Isotherm™ están fabricados con vidrio de borosilicato 3.3.
Marca: KGW Isotherm™ 1293
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Baja tasa de evaporación
- Buena estabilidad para evitar caídas
- Totalmente plateados de serie
- Cubierta de aluminio cepillado
- Incluye asa y tapa floja
Especificaciones
Tapa suelta | |
Almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido | |
450 mm | |
5000 ml | |
Cubierta de aluminio |
60mm | |
350 | |
Tapa y asa flojas | |
250mm |