Learn More
3M™ Dispensador de kit de derrames de productos químicos
Ideal para una respuesta rápida a la limpieza y contención de derrames químicos. El dispensador de kit de derrames de productos químicos 3M™ contiene 4 kits que incluyen 2 unidades de formato múltiple, guantes de nitrilo, recogedor y escoba, bolsa desechable y lazo. Los dispensadores se pueden montar en la pared o en un estante para el acceso inmediato en áreas en las que es probable que se produzcan derrames.
Marca: 3M™ 7100090373
201.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para una respuesta rápida a la limpieza y contención de derrames químicos.- Limpieza de derrames, fugas y goteos químicos peligrosos
- Adecuado para utilizarse con la mayoría de los productos químicos
- Promueve la seguridad en las instalaciones.
- Fácilmente desechable
- Absorbe hasta 1,5 l por kit.
- Los dispensadores se pueden montar en la pared o en un estante para el acceso inmediato en áreas en las que es probable que se produzcan derrames.
- 4 kits de derrames desechables con dispensador
- 2 unidades de formato múltiple
- Guantes de nitrilo
- Escoba y recogedor
- Bolsa desechable y lazo
Especificaciones
1,5 l | |
Dispensador de kit de derrames | |
4 kits de derrames desechables con dispensador, 2 unidades de formato múltiple; un par de guantes de nitrilo, escoba y recogedor, bolsa desechable y nudo. | |
1 unidad |