Learn More
Gilac™ Spill Tray
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
9.35€ - 31.30€
Especificaciones
Material HDPE
Tipo Utility Tray
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17978411
Ver documentos
Gilac™
G154321-3
5 L Blanco
9.35€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17968721
Ver documentos
Gilac™
G154421-3
8 L Blanco
12.55€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17948471
Ver documentos
Gilac™
G154521-3
10 L Blanco
15.65€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17968621
Ver documentos
Gilac™
G119577-3
12 L Gris
18.15€
cada uno
17938711
Ver documentos
Gilac™
G179477-3
15 L Gris
21.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17998581
Ver documentos
Gilac™
G119777-3
25 L Gris
31.30€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Allows you to store your small containers in a confined space.
  • Rounded corners for easier cleaning.
  • Machine washable.
  • Other colors available on request.
  • To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
    • 100% of the capacity of the largest container,
    • 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Especificaciones
Especificaciones
HDPE
Utility Tray
Not Autoclavable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Gilac™ Spill Tray