Learn More
asecos™ SpillGuard sistema de detección de fugas
Detecta fugas peligrosas de forma fiable
Marca:  asecos™ 39036
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Código de producto. 17896396
  • 171.72€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de detección de fugas para la zona ATEX 0
  • Carcasa altamente resistente y conductora de la electricidad
  • Alarma acústica y óptica durante un mínimo de 24 horas en caso de contacto con sustancias líquidas peligrosas
  • Una señal óptica regular (LED rojo) indica un funcionamiento seguro
  • Una señal acústica indica la necesidad de sustitución al final de la vida útil (hasta 5 años)
  • Marcado ATEX: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  • Dimensiones externas ØxH (mm): 110 x 40
Especificaciones
Especificaciones
Spill Containment System
0.32 lb.
0.145 kg