Learn More
MP Biomedicals™ Kit de ARN SPINeasy para tejidos
Kit de ARN SPINeasy para tejidos: purificación rápida y práctica del ARN total de tejidos animales, tejidos vegetales y cultivos de tejidos mediante tecnología de columna de centrifugación.
Marca: MP Biomedicals™ 116543050
459.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21950" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit de ARN SPINeasy para tejidos es un kit de columna de centrifugación con membrana de sílice que permite una purificación rápida y práctica del ARN total de:
- varios tejidos animales
- Tejido vegetal
- Cultivos tisulares.
- El uso de nuestro tampón de lisis R y matriz de lisado A especialmente formulados en combinación con los instrumentos FastPrep™ de MP Biomedicals permite una lisis altamente eficaz de las muestras de tejido en cuestión de segundos. Con un flujo de trabajo sencillo, el kit permite procesar varias muestras:
- silmultáneamente, a la vez
- Sin el uso de sustancias tóxicas como el fenol y el cloroformo.
- El ARN purificado es de alta calidad e integridad e inmediatamente está listo para RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Tampón de lisis | |
40 min | |
tejido |
Columna de centrifugación de sílice | |
Humano, ratón, rata | |
50 preparaciones |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SPINeasy RNA Kit for Tissue
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Guanidine Hydrochloride