missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integra Biosciences™ Spinner Bottles

Código de producto. 10378901
Encompass
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10378901

Marca: Integra Biosciences™ 182101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The CELLSPIN is a moisture-resistant stirrer for cultivating cells in spinner bottles with culture volumes from 100mL to 1L. It offers a wide range of stirring options for accurate optimisation and control of culture conditions. The speed (5rpm to 75rpm) and other stirring parameters can be individually programmed and modified at any time via the control unit, which is located outside of the incubator. In case of power failure or accidental disconnection of control and spinner units an alarm system is activated.
  • The stirring unit is suitable for four flask sizes (100mL, 250mL, 500mL, 1L)
  • The medium oxygenation is improved and detrimental shear forces are minimised owing to the special design of the spinner flasks
  • Durable: no damage resulting from the incubator moisture owing to the sealed stirring unit and the removable control unit
  • The cultivation success is maximised thanks to a wide range of stirring options
  • Efficient documentation is possible through automatic data recording
  • Process security is increased by the instrument failure alerting function For accurate optimisation of cell cultivation in spinner bottles.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (equipo) For accurate optimization of cell cultivation in spinner bottles.
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado