Learn More
Thermo Scientific Chemicals Spinosad, mezcla de A y D
Código de producto. 17251316 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 17251316
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 168316-95-8 | C42H71NO9 | 734.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168316-95-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spinosad
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 142,0 °C a 145,0 °C
Fórmula molecular C42H71NO9
Clave InChI RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1CCCC(OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)C(C)C(=O)C2CC3C4CC(CC4CCC3C2CC(=O)O1)OC1CC(C)C(OC)C(OC)C1OC
Nombre IUPAC 13-{[5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2-[(2,3,4-trimethoxy-5-methylcyclohexyl)oxy]-icosahydro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecane-7,15-dione
Peso molecular (g/mol) 734.03
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spinosad
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Spinosad