Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with Glass Olives
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
159.00€ - 168.54€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10601902
|
Lenz Laborglasintrumente
05233404 |
400 mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737331
|
Lenz Laborglasintrumente
05233504 |
500 mm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Spiral condensers for cooling condensates
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
NS 29/32 |