Learn More
Hirschmann™ Unidad de tubo de descarga en forma de espiral
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tubos con guía
- Acoplado por tornillo
- Con tapón de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Flexible, en forma de espiral, longitud de trabajo aprox. de 1 m |
| Diámetro interior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | FEP |
| Para utilizar con | ceramus™ |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Unidad del tubo de descarga |