Learn More
DWK Life Sciences™ Lámpara de alcohol, de vidrio sodocálcico, sin tubulatura de relleno, con sobretapón esmerilado, sin enchufe y mecha
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Para que las sustancias reaccionen entre sí, a menudo se requiere una baja entrada de calor. El quemador de alcohol se utiliza de forma clásica y en zonas donde no es posible la extracción directa de gas. Es una alternativa al conocido quemador Bunsen.
- Sin tubulatura de llenado
- La tapa esmerilada garantiza un sellado hermético y un apagado rápido de la llama
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Descripción | Sin enchufe y mecha |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Calefacción; utilícelo con Spritus |
| Altura (métrico) | 103 mm |
| N.° por paquete | 10 paquete |