missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Espirodiclofeno, Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spirodiclofen |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 148477-71-8 |
| Color | Incolora |
| pH | 4 (100 g/L at 20°C) |
| Punto de fusión | 93°C |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutanoate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 411.32 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido