Learn More
Spironolactone, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Spironolactone |
CAS | 52-01-7 |
Fórmula molecular | C24H32O4S |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren |
Clave InChI | LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N |
SMILES | CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
Nombre IUPAC | S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxolan]-7-il] etanotioato |
Peso molecular (g/mol) | 416.576 |
PubChem CID | 5833 |