Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Split / Splitless Liner with Double Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
40.60€ - 690.00€
Especificaciones
Desactivación | Desactivado |
---|---|
Longitud (métrico) | 78,5 mm |
Product Type Specs | Revestimientos de entrada para GC |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12917151
|
Trajan Scientific and Medical™
09201801 |
1/paq. |
40.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12974071
|
Trajan Scientific and Medical™
092230 |
25/paq. |
690.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Agilent and Varian GC instruments
Especificaciones
Desactivado | |
Revestimientos de entrada para GC | |
6,3 mm |
78,5 mm | |
4 mm | |
GC Agilent Technologies, Varian |