Learn More
Labconco™ Tapón dividido para frascos de suero, pequeño
El tapón dividido para frascos de suero Labconco™, pequeño se ofrece en paquetes pequeños de 13 tapones de caucho que son aptos para frascos de suero de vidrio de 2 ml y 3 ml. 100/paquete
Marca: Labconco™ 7576010
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Los frascos de suero contienen muestras pequeñas para el secado por lotes en un bandeja
- Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
- Los tapones divididos se venden por separado para facilitar el sellado
Especificaciones
Tapón dividido | |
Secado de muestras pequeñas | |
Caucho | |
13 mm |
Tapón para frasco de suero | |
Paquete de 100 | |
Frascos de suero de 2 ml y 3 ml | |
Redondo |