Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de tipo dividido serie RSH 1100 con controlador P580
El diseño de tipo dividido facilita el cambio del tubo de trabajo.Permite un cómodo intercambio de varios tubos de trabajo.
Marca:  Nabertherm™ RS522W2AN3
Detalles adicionales : Peso : 85.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17368179
  • 11460.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Termopar tipo N
  • Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
  • Tubo de trabajo de material C530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
  • Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
  • Switchgear y unidad de control integrados en la carcasa del horno
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
P580
495 x 1170 x 630 mm
120 mm
Hasta 1100 °C
1000 mm
91 kg